Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Conductivity/Temperature Electrode CONSEN92W
Codice prodotto. 15998060
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
15998060 1 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15998060 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CONSEN92W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    238.50€ / pezzi 1
    Risparmia 55.50€
    18% Sconto
In stock
Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.
Eutech™ Conductivity/Temperature Electrode CONSEN92W is used in conductivity meters in various applications. Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.
Features
  • Parameter: Conductivity / Temperature
  • Automatic Temperature Compensation
  • Cell=2
  • Used with: CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 / CON 150 / CON 450 / PC450
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella K = 10.0
Tipi di connettore 6-pin DIN
Tipo di cellula 2
Da utilizzare con (apparecchiatura) CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 / CON 150 / CON 450 / PC450
Tipi di sensore Platinum
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0° a 80 °C
Tipo Conductivity/Temperature Electrode
Descrizione 2-Cell Conductivity/ATC Electrode, 10.0 cell constant, Platinum Sensor, Epoxy-Body
Diametro (sistema metrico) corpo 115 x 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Materiale Stainless Steel Rings, Epoxy Body
Intervalli di misurazione >1 mS