Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Cyberscan Electrode Holder for ATC probes and pH electrodes
Codice prodotto. 11509264
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
16mm ATC Probes and pH Electrodes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11509264 16mm ATC Probes and pH Electrodes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11509264 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 15X000702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.40€
    5.10€ / pezzi 1
    Risparmia 0.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Optimize your Eutech™ meters and electrodes with these accessories and replacement parts.
Optimize your Eutech™ meters and electrodes with these accessories and replacement parts. The Eutech™ Cyberscan Electrode Holder is used for Eutech™ ATC probes and pH electrodes in between sample readings.
Features:
  • Holds 12mm diameter or 16mm diameter electrodes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Electrode Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) 16mm ATC Probes and pH Electrodes