Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ EC620132 pH electrode
Codice prodotto. 11569074
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
11569074 BNC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11569074 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X218974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    144.00€ / pezzi 1
    Risparmia 16.00€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eutech™ offre un'ampia gamma di pHmetri ed elettrodi che consentono di misurare i valori di pH in varie applicazioni didattiche, di laboratorio e industriali.
The measure of a liquid's acidity and alkalinity, pH is one of the most common parameter measured in a wide variety of industries ranging from water and wastewater treatment, chemical production, agriculture research and production, environmental monitoring, chemical and life sciences research, biochemical and pharmaceutical research, electronics production to food processing and other industrial applications.
Eutech™ offers a wide range of pH meters and electrodes that measure pH values in various educational, laboratory and industrial applications.
Features:
  • Range: 0 to 14 pH
  • Temperature Range: 0 to 60 °C
  • Liquid Junction Type: Open pore
  • Internal Reference Type: Polymer-gel
  • Sealed/Refillable: Sealed
  • Reference Junction: Double
  • Dimensions (Shaft): 105 x 12 mm
  • Cable Length: 1 m
  • Connector: BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Open pore glass-body pH electrode for general pH measurements
Tipi di connettore BNC
Giunzione Doppio
Materiale Glass Body
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 60°C
Tipo Elettrodo pH
Da utilizzare con (applicazione) pH measurement
Da utilizzare con (apparecchiatura) All pH meters with BNC input connector
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 60°C