Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252101B pH electrode
Codice prodotto. 12673125 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
12673125 BNC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12673125 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X099412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.00€
    90.10€ / pezzi 1
    Risparmia 9.90€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eutech™ offre un'ampia gamma di pHmetri ed elettrodi che consentono di misurare i valori di pH in varie applicazioni didattiche, di laboratorio e industriali.
The measure of a liquid acidity and alkalinity, pH is one of the most common parameter measured in a wide variety of industries ranging from water and wastewater treatment, chemical production, agriculture research and production, environmental monitoring, chemical and life sciences research, biochemical and pharmaceutical research, electronics production to food processing and other industrial applications. Eutech™ offre un'ampia gamma di pHmetri ed elettrodi che consentono di misurare i valori di pH in varie applicazioni didattiche, di laboratorio e industriali. This open pore glass-body pH combination electrode is used for general pH measurements. Comes with 10 ml refilling electrolyte.
Caratteristiche:
  • Parameter: pH
  • Range:0 to 13 pH
  • Intervallo di temperatura: °
  • Liquid Junction Type: Porous HDPE pin
  • Internal Reference Type: Ag/AgCl
  • Sealed/Refillable: Ermetico
  • Reference Junction: Singolo
  • Dimensions (Shaft): 90 x 12mm
  • Cable Length: 1m
  • Connettore: BNC
  • Used With: All pHmeters with BNC input connecto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore BNC
Giunzione Singolo
Materiale Glass Body
Intervallo di pH 0 to 13
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH