Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252201B pH/Temperature Combination Electrode
Codice prodotto. 10284752
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10284752 BNC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10284752 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X099417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    121.00€ / pezzi 1
    Risparmia 13.00€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eutech™ offre un'ampia gamma di pHmetri ed elettrodi che consentono di misurare i valori di pH in varie applicazioni didattiche, di laboratorio e industriali.
Eutech™ offers a wide range of pH meters and electrodes that measure pH values in various educational, laboratory and industrial applications. This general purpose, plastic-body, double junction gel-filled pH combination electrode is used for general measurements. ECFC7252201B is available with 1 m cable.
Features
  • Parameter: pH/temperature
  • Liquid Junction Type: Porous HDPE pin
  • Sealed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione General purpose plastic-body pH electrode. Available with 1 m cable
Tipi di connettore BNC
Giunzione Doppio
Materiale Plastic Body
Intervallo di pH 0 to 13
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH
Da utilizzare con (apparecchiatura) All pH meters with BNC input connector
Riferimento interno Ag/AgCl
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 80°C
Lunghezza (sistema metrico) 90 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm