Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7352901J pH/Temp Combination Electrode
Codice prodotto. 11762897
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
8-pin BNC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
11762897 8-pin BNC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11762897 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X417003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    144.00€ / pezzi 1
    Risparmia 14.00€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Eutech™ offre un'ampia gamma di pHmetri ed elettrodi che consentono di misurare i valori di pH in varie applicazioni didattiche, di laboratorio e industriali.
Eutech™ offers a wide range of pH meters and electrodes that measure pH values in various educational, laboratory and industrial applications. Eutech™ ECFC7352901J pH/Temp Combination Electrode is a general purpose plastic-body gel-filled 3-In-1 pH / Temperature combination electrode.
Features:
  • Parameter: pH / Temperature
  • Range; 1 to 13 pH
  • Temperature Range:0 to 80 °C
  • Liquid Junction Type: Porous HDPE pin
  • Internal Reference Type: Ag/AgCl
  • Sealed/Refillable: Sealed
  • Reference Junction: Single
  • Dimensions (Shaft): 90 x 12mm
  • Cable Length: 1m
  • Connector: BNC & 8-pin
  • Used With: pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 80°C
Tipo Combination Electrode
Tipi di connettore 8-pin BNC