Learn More
Eutech™ KCl Calibration Solution
For conductivity calibration and standards, choose from our available Eutech™'s Conductivity Standards, Calibrations, and Solutions
9.20€ - 24.85€
Specifica
Tipo di soluzione | Calibration Solution |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Conductivity Meters and Electrodes |
Codice del prodotto | Marca | Conducibilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Conducibilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15223657
|
Thermo Scientific Eutech
01X609201 |
84 μS/cm | 60 mL |
9.20€
60mL |
Spedizione stimata: 03-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12703626
|
Thermo Scientific Eutech
01X211217 |
100 μS/cm | 480 mL |
15.30€
500mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17266033
|
Thermo Scientific Eutech
01X608301 |
1413 μS/cm | 60 mL |
9.40€
60mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15386487
|
Thermo Scientific Eutech
01X211214 |
2764 μS/cm | 480 mL |
15.30€
480mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15488972
|
Thermo Scientific Eutech
01X211210 |
12.88 mS/cm | 480 mL |
16.50€
480mL |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17276033
|
Thermo Scientific Eutech
01X608401 |
12.88 mS/cm | 60 mL |
9.30€
60mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10018182
|
Thermo Scientific Eutech
01X211210 |
12.88 mS/cm | 480 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12753626
|
Thermo Scientific Eutech
01X211219 |
500 μS/cm | 480 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10775193
|
Thermo Scientific Eutech
01X211207 |
1413 μS/cm | 480 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10602614
|
Thermo Scientific Eutech
01X211244 |
111.8 mS/cm | 480 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Eutech™ KCl Calibration Solutions are used for calibrating conductivity probes for accurate measurement. Get quick and accurate conductivity measurements using Eutech™ conductivity meters and probes in the field, laboratories, and schools.
Features:
- Packed in 60mL or 480 ml durable plastic bottles
- Economical and convenient to use
Specifica
Calibration Solution | |
Conductivity Meters and Electrodes |