Learn More
Thermo Scientific™ Misuratore Eutech™ pH 5+
Codice prodotto. 11529164
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
pH Meter with 3-in-1 Electrode
pH Meter with ATC Electrode
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11529164 pH Meter with ATC Electrode Pezzo
11539164 pH Meter with 3-in-1 Electrode Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11529164 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X244911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    334.00€ / pezzi 1
    Risparmia 25.00€
    6% Sconto
In stock
Eutech™ offre un'ampia gamma di pHmetri ed elettrodi che consentono di misurare i valori di pH in varie applicazioni didattiche, di laboratorio e industriali.
La misurazione dell'acidità e dell'alcalinità di un liquido, ossia il pH, è uno dei parametri più diffusi in un'ampia gamma di applicazioni che vanno dal trattamento dell'acqua e delle acque reflue, alla produzione chimica, dalla ricerca e la produzione agricola al monitoraggio ambientale, dalla ricerca chimica e biologica a quella biochimica e farmaceutica, dalla produzione di prodotti elettronici al trattamento di alimenti e ad altre applicazioni industriali. Eutech™ offre un'ampia gamma di misuratori di pH ed elettrodi e il misuratore Eutech™ pH 5+ rappresenta la scelta elettiva per applicazioni di misurazione del pH.
Features:
  • Multi-Point Calibration (up to 5 points) with Auto-Buffer Recognition - choice of USA, NIST or pure water buffer standards with ±0.01 pH accuracy
  • Automatic Temperature Compensation (ATC) for the highest accuracy under fluctuating temperatures
  • Hold Function momentarily freezes reading for easy viewing and recording
  • Auto-Power Off saves battery power after non-use
  • Self-Diagnostic with message codes for easy troubleshooting
  • Large Custom LCD provides optimum viewing even at a distance
  • Protective Rubber Boot shields meter from accidental knocks and features a sturdy built-in stand for easy bench-top operation
  • Rugged Carrying Case (Optional) provides handy on-site meter calibration and measurement
  • pH Buffer Options: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA), 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST), 4.10, 6.97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Eutech pH 5+ Meter with ATC Electrode ECPHTEM01P, Rubber Armour/Stand
Include Auto Power-Off after 17 minutes; Hold & Self-diagnostic messages
Precisione (Temperatura) ±0.5°C
Precisione (pH) ±0.01
Intervallo (pH) 0 to 14
Risoluzione (pH) 0.01
Calibration Points 2 to 5
Temperature Range (Metric) °°
Risoluzione (temperatura) °
Tipo di display LCD
Compensazione della temperatura Automatic/Manual (0°C to 100°C)
Tipo di batteria 4 AAA x 1.4V batteries
Tipo pH Meter with ATC Electrode