Learn More
Thermo Scientific™ Misuratore Eutech™ pH 5+
Codice prodotto. 11539164
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
pH Meter with 3-in-1 Electrode
pH Meter with ATC Electrode
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11539164 pH Meter with 3-in-1 Electrode Pezzo
11529164 pH Meter with ATC Electrode Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11539164 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X244913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    317.93€ / pezzi 1
    Risparmia 187.07€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Eutech™ offre un'ampia gamma di pHmetri ed elettrodi che consentono di misurare i valori di pH in varie applicazioni didattiche, di laboratorio e industriali.
La misurazione dell'acidità e dell'alcalinità di un liquido, ossia il pH, è uno dei parametri più diffusi in un'ampia gamma di applicazioni che vanno dal trattamento dell'acqua e delle acque reflue, alla produzione chimica, dalla ricerca e la produzione agricola al monitoraggio ambientale, dalla ricerca chimica e biologica a quella biochimica e farmaceutica, dalla produzione di prodotti elettronici al trattamento di alimenti e ad altre applicazioni industriali. Eutech™ offre un'ampia gamma di misuratori di pH ed elettrodi e il misuratore Eutech™ pH 5+ rappresenta la scelta elettiva per applicazioni di misurazione del pH.
Caratteristiche:
  • calibrazione multipunto (fino a 5 punti) con riconoscimento automatico del tampone: scelta di standard USA, NIST o acqua pura con precisione del pH di ±0.01
  • Compensazione automatica della temperatura (ATC) per la massima precisione in presenza di temperature variabili
  • Funzione Hold per bloccare momentaneamente la lettura e facilitarne la visualizzazione e la registrazione
  • Lo spegnimento automatico consente di risparmiare la carica della batteria in caso di mancato utilizzo
  • Diagnostica automatica con codici dei messaggi per una facile risoluzione dei problemi
  • L'ampio display LCD personalizzato offre una visione ottimale anche a distanza
  • Gli schermi di protezione in gomma della base proteggono il misuratore da urti accidentali e sono dotati di un robusto supporto incorporato per agevolare l'operatività sul banco
  • La robusta custodia per il trasporto (opzionale) fornisce una pratica calibrazione e misurazione del misuratore in loco
  • Opzioni tampone pH: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA), 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST), 4.10, 6.97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione pHmetro 5+ Eutech con elettrodo combinato pH/temperatura 3-in-1 ECFC7352901B, elettrodo ATC ECPHTEM01P e set per il kit di trasporto pH (comprende 1 soluzione tampone per pH 4.01, una per pH 7.00, soluzione di conservazione e 1 acqua deionizzata (per risciacquo) (60 ml ciascuna), supporto/involucro in gomma
Include Spegnimento automatico dopo 17 minuti; funzione Hold e messaggi di autodiagnostica
Precisione (Temperatura) ± 0.5 °C
Precisione (pH) ±0.01
Intervallo (pH) 0 to 14
Risoluzione (pH) 0.01
Calibration Points Da 2 a 5 punti
Temperature Range (Metric) °°
Risoluzione (temperatura) °
Tipo di display LCD
Compensazione della temperatura Automatico/manuale (da 0 a 100 °C)
Tipo di batteria 4 batterie AAA da 1.4 V
Tipo pH Meter with 3-in-1 Electrode