Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Protein Cleaning Solution for pH electrodes
Codice prodotto. 12941678
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
pH Meter, Electrode
Dimensione della confezione:
480mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12941678 pH Meter, Electrode 480mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12941678 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X211216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.15€
    37.00€ / 480mL
    Risparmia 2.15€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Eutech™ offers a wide range of pH buffers and solutions for use with pH meters and electrodes
The measure of a liquid’s acidity and alkalinity, pH is one of the most common parameter measured in a wide variety of industries ranging from water and wastewater treatment, chemical production, agriculture research and production, environmental monitoring, chemical and life sciences research, biochemical and pharmaceutical research, electronics production to food processing and other industrial applications.
Eutech™ offers a wide range of pH buffers, calibration, and cleaning solutions for use with pH meters and electrodes.
Features:
  • Buffers, calibration and cleaning solutions packed in 480 ml durable plastic bottles – economical and convenient for laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Protein cleaning solution for pH electrodes
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter, Electrode
Tipo pH Electrode Protein Cleaning Solution
Quantità 450 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • protein cleaning solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, pepsin