Learn More
Beskrivelse
Eutech™ offers a range of Salinity Standard Solutions for use with Salinity Meters. Salinity measurements are common in industries like agriculture, aquaculture, hydroponics, food, pools and spas where it is necessary to monitor the salt level constantly.
Features:
- Buffers and calibration solutions packed in 480 ml durable plastic bottles – economical and convenient for laboratory use.
Description:
- ECNACL5PPT: 5 ppt (parts per thousand) Nacl calibration solution
- ECNACL25PPT: 25 ppt (parts per thousand) Nacl calibration solution
- ECNACL45PPT: 45 ppt(parts per thousand) Nacl calibration solution
Tekniske data
Tekniske data
| Concentration | 5 ppt |
| Description | 5 ppt NaCl Calibration Solution |
| Type | NaCl Calibration Solution |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?