Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ SMPS Power Adapter for Cyberscan 1500 series meters
Codice prodotto. 11579264 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cyberscan 1500 series
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11579264 Cyberscan 1500 series Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11579264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.40€
    59.72€ / pezzi 1
    Risparmia 31.68€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 16-11-2026
The Eutech™ SMPS Power Adapter provides you with the power you need.
The Eutech™ SMPS Power Adapter provides you with the power you need. The 100 /240 VAC Power Adapter has US/UK/EUR/Japan plug used for CyberScan 1500 series meters.
Features:
  • 12 V, 6 W
  • 100/240 VAC
  • Used With: CyberScan 1500 meters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione SMPS Power Adapter. 100/240VAC , with US/UK/EUR/Japan plug , 12V, 6W, CENTRE -ve
Tipo SMPS Power Adapter
Tensione 12 V
Compatibilità US/UK/EUR/Japan plug
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cyberscan 1500 series