Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Universal SMPS Power Adapter for Cyberscan 600 meters
Codice prodotto. 11569144
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cyberscan 600 meters
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11569144 Cyberscan 600 meters Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11569144 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X030132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    99.70€ / pezzi 1
    Risparmia 5.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
The Eutech™ Universal SMPS Power Adapter provides you with the power you need.
The Eutech™ Universal SMPS Power Adapter provides you with the power you need. The 100 /240 VAC Power Adapter has US/UK/EUR/Japan plug used for CyberScan 600 series meters.
Features:
  • 9 V, 6 W
  • Used With: CyberScan 600 / 610 / 620 / 650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Universal SMPS Power Adapter, centre +ve, 100-240V
Tipo SMPS Power Adapter
Tensione 9 V
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cyberscan 600 meters