Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ USB to IrDA Interface Adapter for Eutech™ 600 Series meters
Codice prodotto. 11583835
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
600 / 610 / 620 / 650 meters
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11583835 600 / 610 / 620 / 650 meters Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11583835 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X447602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    140.40€ / pezzi 1
    Risparmia 38.60€
    21% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Eutech™ offers various types of adapters that are available for use with different meters for PC communication.
Eutech™ offers various types of adapters that are available for use with different meters for PC communication. The Eutech™ USB to IrDA Interface Adapter is used to connect Eutech™ 600 Series meters to your computer.
Features:
  • Used With: Eutech 600 / 610 / 620 / 650
  • Note: This product is not compatible with Windows 10 and 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione USB / IrDA Interface Adapter (for 600 Series Meter to PC Communication)
Tipo USB to IrDA Interface Adapter
Compatibilità Not compatible with Windows 10 and 11
Da utilizzare con (apparecchiatura) 600 / 610 / 620 / 650 meters