missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ EV Precipitation Solution (Urine)

Codice prodotto. 18604791 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 mL
Dimensione della confezione:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604791 30 mL 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18604791 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP311766
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Linea di prodotti Novus
Product Type EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation
Quantità 30 mL
Sufficiente per A 30mL solution is equalivant to 25 reactions (urine)
Content And Storage Store at room temperature.
Tipo di campione Urine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.