Learn More
Fisherbrand™ EVA Foam Ice Pans and Buckets with Lids
Fisherbrand™EVA Foam Ice Pans and Buckets with Lids provide excellent insulation for any benchtop cryogenic application, without the mess!
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.95250kg
Codice prodotto. 16584241
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes: removable lid.
Descrizione
Descrizione
  • Sweat-proof ethylene vinyl acetate will not leak
  • Compatible with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions
  • Bases and lids feature glove-friendly handles
  • Cleanup is quick and easy with molded pour spouts
Specifica
Specifica
Ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol, and saline solutions
Pan with Lid
Cryogenic Storage Box
Purple
Not Autoclavable
Removable lid
Ethylene Vinyl Acetate
1
4 L