Learn More
RETSCH Evacuable Pressing Tools
Codice prodotto. 11944752 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
32 mm dia. Pellets
40 mm dia. Pellets
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
11944752 40 mm dia. Pellets Pezzo
11954572 32 mm dia. Pellets Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11944752 Fornitore RETSCH N. del fornitore 22.458.0017
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Prepare solid samples for XRF analysis. Retsch™ Evacuable Pressing Tools are designed for use with Retsch PP 25 Pellet Presses.
Retsch PP 25 Pellet Press is a compact benchtop unit with particularly simple and safe operation.
  • Produces high quality, stable pellets
  • Easy and safe operation
  • Several pressing tools available
  • Can be evacuated
  • Compact benchtop unit
Specifica
Tipo Evacuable Pressing Tools
Diametro (sistema metrico) 40 mm dia. Pellets
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pellet Press PP 25
Peso (sistema metrico) 0.01 kg