Learn More
Thermo Scientific Chemicals Evans Blue
Codice prodotto. 10206640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10206640 5 g Glass bottle 5g
10656402 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10206640 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 195550050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 314-13-6 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 314-13-6
Formula molecolare C34H24N6Na4O14S4
Molecular Weight (g/mol) 960.79
Numero MDL MFCD00004021
InChI Key KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Sinonimo C.I. 23860, Direct Blue 53
PubChem CID 24832074
IUPAC Name tetrasodium (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}-3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-ylidene]-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Evans Blue
Imballaggio Glass bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: 280g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acids, alkalies, insoluble in ether
Quantità 5 g
Peso formulazione 960.78
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Evans Blue
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.