Learn More
Thermo Scientific Chemicals Evans Blue
Codice prodotto. 11432798
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432798 10 g 10g
11442798 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11432798 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore A16774.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 314-13-6 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Evans Blue is used for estimation of blood volume and in double-labeling procedure for studying axonal branching. It acts as an inhibitor of L-glutamate and kainate receptor-mediated currents. It is also a P2X-selective purinoceptor antagonist. It is also useful in molecular biology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 314-13-6
Formula molecolare C34H24N6Na4O14S4
Molecular Weight (g/mol) 960.79
Numero MDL MFCD00004021
InChI Key KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Sinonimo C.I. 23860
PubChem CID 24832074
IUPAC Name tetrasodium;4-amino-6-[[4-[4-[2-(8-amino-1-oxo-5,7-disulfonatonaphthalen-2-ylidene)hydrazinyl]-3-methylphenyl]-2-methylphenyl]hydrazinylidene]-5-oxonaphthalene-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Evans Blue
Indice di Merck 14,3905
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Quantità 10 g
Peso formulazione 960.82
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Evans Blue
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Direct Blue 53