Learn More
Evans blue, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11416912 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11416912 5 g -
11426912 10 g -
11436912 50 g 50g
11446912 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11416912 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215110805
Identificatori chimici
CAS 314-13-6
Formula molecolare C34H24N6Na4O14S4
Molecular Weight (g/mol) 960.79
Numero MDL MFCD00004021
InChI Key KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Sinonimo Direct blue 53
PubChem CID 24832074
IUPAC Name tetrasodium (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}-3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-ylidene]-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Evans blue
Nota nome Dye content: ∽85%
Peso formulazione 960.82
Percent Purity 95%
Colore Black
Quantità 5 g
Forma fisica Powder