Specifica
| Materiale o nome chimico | Evans blue |
| Nota nome | Dye content: ∽85% |
| Colore | Black |
| Quantità | 100 g |
| Forma fisica | Powder |
| Peso formulazione | 960.82 |
| Percent Purity | 95% |
| Grado | Not Available |