Learn More
R&D Systems™ Evans Blue tetrasodium salt
Codice prodotto. 18035152
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18035152 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18035152 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0845/1G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Dye for assessing cell viability and blood brain barrier permeability; also EAAT inhibitor and iGluR antagonist
Potent inhibitor of L-glutamate uptake into synaptic vesicles. Also inhibits AMPA and kainate receptor-mediated currents (IC50 values are 220 and 150 nM respectively). P2X-selective purinoceptor antagonist. Also a non-permeating dye, stains damaged plasma membrane and enters in the cytoplasm and nucleus, used for checking cell viability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Evans Blue tetrasodium salt
CAS 314-13-6
Quantità 1 g
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C34H24N6Na4O14S4
Peso formulazione 960.82
Purezza >95%
Peso molecolare 960.79