Descrizione
I Cilindro di evaporazione vengono forniti di serie con giunto NS 29/32, ma sono disponibili anche con giunto smerigliato NS 24/29.
Per un volume di riempimento di 500 ml.
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass |
| Tipo | Evaporating Cylinder |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotary evaporators |
| Forma | Cylinder |
| Volume (sistema metrico) | 1500 mL |