Learn More
Cole Parmer™ Evaporating Dish, Porcelain, Round Form
Codice prodotto. 15636578 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
525 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15636578 525 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15636578 Fornitore Cole Parmer™ N. del fornitore 1781617
Spedizione stimata: 12-02-2027
Perfect for samples with high liquid content.
  • Round-form evaporating dishes feature lip and spout.
  • Glazed inside and partially glazed outside.
  • Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 17.75 oz.
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 525 mL
Materiale Porcelain
Forma Round
Tipo Evaporating Dish
Include Lid and Spout
Altezza (sistema metrico) 5.1 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Diametro (sistema imperiale) 6 in.
Diametro (sistema metrico) 16.2 cm