Learn More
Heidolph™ Pallone di evaporazione
Codice prodotto. 10629922 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
2000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10629922 3000 mL Pezzo
10251292 50 mL Pezzo
10545872 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10629922 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5147630000
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
For use with rotary evaporators
I palloni di evaporazione vengono forniti di serie con giunto NS 29/32, ma sono disponibili anche con giunto smerigliato NS 24/29.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Glass
Tipo Evaporating Flask
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary evaporators
Volume (sistema metrico) 3000 mL