Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pallone di evaporazione in vetro Duran
Codice prodotto. 11816204
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11816204 500 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11816204 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 03042958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    334.66€ / pezzi 10
    Risparmia 235.34€
    41% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Especially for use in rotary evaporators. Lenz Laborglasinstrumente™ Evaporating Flasks with Conical Ground Joints can be used to make solutions or to hold, contain, collect or measure chemicals and are manufactured from durable DURAN™ glass.
  • With center neck and conical joint
  • Pear-shaped with inscription label
  • Available in a range of capacities
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary Evaporators
Stile collo Collo centrale