Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Evaporating Flasks with Conical Ground Joint
Codice prodotto. 11933391
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11933391 1000 mL Pezzo
11923391 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11933391 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 03044070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    118.04€ / pezzi 1
    Risparmia 49.96€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
DURAN™ glass evaporating flask with highly transparent PUR coating
  • Especially for rotary evaporators
  • With center neck and conical joint
  • With highly transparent PUR coating
  • Autoclavable
  • Pear-shaped
  • Material: DURAN™
Specifica
Materiale Duran Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary Evaporators
Material (Coating) PUR
Quantità 1
Forma Pear
Volume (sistema metrico) 1000 mL
Diametro (sistema metrico) 126 mm