Learn More
R&D Systems™ Everolimus
Codice prodotto. 18731598
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18731598 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18731598 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6188/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.89€
    291.90€ / 10mg
    Risparmia 40.99€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. mTOR inhibitor;immunosuppressant
Everolimus is a mTOR inhibitor. Inhibits tumor proliferation in vitro and in vivo. Inhibits VEGF-induced HUVEC proliferation in vitro, but does not affect tumor vascular permeability in mouse models. Immunosuppressant. Activates autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 159351-69-6
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio mTOR
Formula molecolare C53H83NO14
Peso formulazione 958.22g/mol
Product Type Inhibitor
For Research Use Only