Learn More
Everolimus, MedChemExpress
Descrizione
Everolimus (RAD001) is a Rapamycin (HY-10219) derivative and a potent, selective and orally active mTOR1 inhibitor. Everolimus binds to FKBP-12 to generate an immunosuppressive complex. Everolimus inhibits tumor cells proliferation and induces cell apoptosis and autophagy. Everolimus has potent immunosuppressive and anticancer activities.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Everolimus |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 159351-69-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C53H83NO14 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | RAD001 SDZ-RAD |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 54 mg/mL (56.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only