Learn More
Evocalcet, MedChemExpress
Codice prodotto. 16487418
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16487418 10 mg -
16479897 5 mg -
16453447 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16487418 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17613
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Evocalcet has an activating effect on calcium sensing receptor (CaSR) extracted from patent WO 2017061621 A1, compound A.
Specifica
Materiale o nome chimico Evocalcet
CAS 870964-67-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H26N2O2
Quantità 10 mg
Sinonimo KHK7580
Informazioni di solubilità DMSO : 30 mg/mL (80.11 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(N2C[C@@H](N[C@@H](C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C)CC2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 374.48
Peso formulazione 374.48
Percent Purity 99.05%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only