Learn More
MedChemExpress Evodiamine
Codice prodotto. 16444757
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16444757 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16444757 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0114
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Evodiamine is an alkaloid isolated from the fruit of Evodia rutaecarpa Bentham with diverse biological activities including anti-inflammatory, anti-obesity, and antitumor.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 303.36 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 518-17-2
Product Type Natural Products
Purezza 99.59%
Solubilità DMSO : 10 mg/mL (32.96 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo (+)-Evodiamine∣ d-Evodiamine
Quantità 50 mg