Learn More
MedChemExpress Evodiamine
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 303.36 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 518-17-2 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 99.59% |
| Solubilità | DMSO : 10 mg/mL (32.96 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | (+)-Evodiamine∣ d-Evodiamine |
| Quantità | 200 mg |