Learn More
Trajan Scientific and Medical™ eVol™ XR Syringes
Codice prodotto. 15299253
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15299253 1 mL Pezzo
15279253 100 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15299253 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 2910335
Spedizione stimata: 27-11-2026
Digitally controlled positive displacement dispensing system.
  • Liquid handling user independent device
  • Reduction in need for re-analysis
  • Syringes easily and quickly changed
  • Replacement parts available
Specifica
Include With GT Plunger
Product Type eVol Syringe
Quantità 3/Pk.
Volume (sistema metrico) 1 mL