Learn More
Abnova™ EWSR1/ATF1 SY Translocation FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene translocation using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark
Formato Tube
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Gene Ewing sarcoma breakpoint region 1
Alias gene EWS
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16063575
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
FT0023.100UL
100 μL
1475.00€
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16073575
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
FT0023.200UL
200 μL
2430.00€
200µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store at 4°C in the dark
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
EWS
2130;466
Liquid
Tube
Ewing sarcoma breakpoint region 1
EWSR1
DNA/RNA