Learn More
CleanSpace™ Technology EX Head Harness
Codice prodotto. 15940072 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PAF-1060
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15940072 PAF-1060 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15940072 Fornitore CleanSpace™ Technology N. del fornitore PAF0073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.49€
    57.00€ / pezzi 1
    Risparmia 16.49€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
EX head harness is made of TPU plastic and neoprene with nylon clips.
  • Used with the revolutionary CleanSpace™ PAPR: light weight, no hoses or belts
  • Designed for comfort over long periods
  • Allows sweating and breathability
  • Multiple adjustment points
  • Easy to wash and quick drying
  • Durable and designed for long wear in harsh environments
  • Easy and quick replacement
Specifica
Certificazione/Conformità AS/NZS1716: 2012, EN 12942 (CE Mark), Rating IP 66
Monouso Reusable
Product Type Head Harness
Da utilizzare con (apparecchiatura) PAF-1060
Modello PAF-0073
Requisiti di stoccaggio Store at -10°C to +55°C
Peso (sistema metrico) 20 g