Learn More
CleanSpace™ EX Power System
Codice prodotto. 15920102 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Power Unit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15920102 Power Unit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15920102 Fornitore CleanSpace™ N. del fornitore PAF0060
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Intrinsically safe battery-powered, positive pressure air-purifying respirator (PAPR). Suitable for use in certain ignitable or potentially explosive atmospheres where there is a risk of explosion.
  • Intrinsically safe
  • Light weight and comfortable
  • High visibility yellow casing for easy recognition
  • AirSensit System™ for mask pressure control and breath responsive airflow
  • One-button system and standby and auto-start/stop mode for quick don/doffing
  • Easy to use support harness
  • Altitude compensated filter blocked detection
  • Long operating time: up to 8 hours and quick battery recharging: < 2hours
  • Easy and accurate flow capability check
Specifica
Product Type PAPR Assembly, No Headtop
Modello PAF-0060
Mask sold separately