Learn More
Cytiva ExcelGel 12 to 14%, Tris-Acetate, 0.5 mm, Protein Gel
Codice prodotto. 10574955 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10574955 3/Pk. pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10574955 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17123601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Separation Range: 12 to 116 Mr; Separation Type: Denaturing; For Use With: IPG Strips
  • Precast SDS-polyacrylamide gels available in 12.5% homogeneous and 12-14% gradient form
  • Perform second-dimension separations using precast gels together with 7, 11, 18, or 24 cm IPG strips (not included)
  • Provided fully hydrated and ready to use
  • Configure Multiphor II with MultiTemp III Thermostatic Circulator and the programmable EPS 1001 power supply for reproducible running conditions
Order Info
Order IPG strips separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gel Percentage 12 to 14%
Gel Thickness 0.5 mm
Gel Type Tris-Acetate
Separation Range 12 to 116 Mr
Separation Type Denaturing
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Peso molecolare 71.08
Quantità 3/Pk.
Zona di impilaggio 40mm, 5% T/3% C
Requisiti di stoccaggio 4-30°C
Spessore (sistema metrico) 0.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Lunghezza (sistema metrico) gel 18 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 9.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 110 mm
Larghezza (sistema metrico) gel 24.5 cm
Product Type Homogeneous Page
Da utilizzare con (apparecchiatura) IPG Strips