Learn More
Cytiva ExcelGel 7.5%, Tris-Acetate, 0.5 mm, Protein Gel, 25-well
Codice prodotto. 11743339 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Pozzetti:
25-well
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Pozzetti unitSize
11743339 25-well pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11743339 Fornitore Cytiva N. del fornitore 80126001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Separation Range: 35 to 200 kd; Separation Type: Denaturing; For Use With: Immobiline DryStrip Gels
Three homogeneous and one gradient polyacrylamide gel for horizontal electrophoresis of SDS denatured proteins; also for separation of nucleic acids in the base pair range 50-1500
  • Homogeneous 7.5, 12.5, and 15% gels have 25 preformed sample wells for sample volumes from up to 17μL for quick, easy sample application
  • Gradient gel uses sample application strips (26 samples up to 40μL, 52 samples up to 20μL), paper pieces, or sample droplets; recommended for use with Immobiline DryStrip gels
  • ExcelGel SDS Homogeneous 15% is also designed for separation of peptides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cassette Material Polyester
Descrizione ExcelGel precast gels for SDS-PAGE
Gel Percentage 7.5%
Gel Thickness 0.5 mm
Gel Type Tris-Acetate
Separation of Protein
Separation Range 35 to 200 kDa
Separation Type Denaturing
Pozzetti 25-well
Da utilizzare con (applicazione) Analytical Chemistry and Research, Research Horizontal Electrophoresis of SDS Denatured Proteins
Materiale Polyester film
Quantità 6/Pk.
Zona di impilaggio 5% T/3% C
Requisiti di stoccaggio 2 - 8°C
Spessore (sistema imperiale) 0.019 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 4.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) gel 11 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 9.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 25 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 25 cm
Product Type Homogeneous Page
Da utilizzare con (apparecchiatura) Immobiline DryStrip Gels