Learn More
Eppendorf™ Excella™ E24 Incubator Shaker
Codice prodotto. 11320065
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
19 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita unitSize
11320065 19 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11320065 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore M13520002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Temperature-controlled flask shaker provides precison control at an affordable price. Eppendorf™ Excella™ E24 Incubator Shaker is designed with a thermostat fail-safe and an open lid cutoff switch for safety.
  • Precisely controlled temperature
  • Uniform temperature control
  • Rapid temperature recovery
  • Thermostat fail-safe device turns off heaters if high temperature is exceeded
  • Open lid cutoff swotch immediately stops agitation when the lid is opened
  • RS-232 provided for data logging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 19 mm
Intervallo di velocità 50 to 400 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) Ambient +7° to 60°C
Capacità 2.8 L
Product Type Incubator Shaker
Precisione termica 0.1°C at 37°C
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 76 cm
Altezza (sistema metrico) 61 cm
Larghezza (sistema metrico) 56 cm
Peso (sistema metrico) 60 kg
Modello Excella E24
Display LED
Da utilizzare con (apparecchiatura) Interchangeable platforms, clamps, and test tubes
Intervallo di umidità 20 to 80%, Non-condensing
Stile della piattaforma 46 x 46 cm Shaker
Intervallo temporizzatore 0.01 to 99.9 hr.