Learn More
Eppendorf™ Excella™ E24R Incubator Shaker
Codice prodotto. 11330065
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Ambient -15° to 60°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11330065 Ambient -15° to 60°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11330065 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore M13520006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Specifica
Orbita 19 mm
Intervallo di velocità 50 to 400 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) Ambient -15° to 60°C
Capacità 2.8 L
Product Type Incubator Shaker
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 76.2 cm
Altezza (sistema metrico) 101.6 cm
Larghezza (sistema metrico) 56 cm
Modello Excella E24R
Display LED
Da utilizzare con (apparecchiatura) Interchangeable platforms, clamps, and test tubes
Intervallo temporizzatore 0.01 to 99.9 hr.