Learn More
R&D Systems™ ExCellerate B Cell Media, Xeno-Free
Codice prodotto. 18776036
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18776036 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18776036 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore CCM031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.41€
    170.10€ / 500mL
    Risparmia 22.31€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Expansion and clonal growth of B cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 500 mL
Content And Storage Store the unopened product at 2 to 8 °C. Do not use past expiration date