Learn More
R&D Systems™ ExCellerate NK Cell Expansion Media, Animal Component-Free
Codice prodotto. 30067469
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30067469 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30067469 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore CCM037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    772.68€
    682.50€ / 1L
    Risparmia 90.18€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Specifica
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 1000 mL
Status giuridico Animal Free
Specie Human
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.