Learn More
WTW™ Testa membrana intercambiabile per sensore per ossigeno disciolto WTW
Codice prodotto. 11775074
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Sensore DO
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11775074 Sensore DO pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11775074 Fornitore WTW™ N. del fornitore 202725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    186.00€ / pezzi 3
    Risparmia 14.00€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use with DO sensors, these replacement heads for membrane-covered galvanic dissolved oxygen sensors, are ideal for measuring in water and waterous solutions.
  • Replacement head for membrane-covered galvanic dissolved oxygen sensors to measure in water and waterous solutions
  • 3 Replacement membrane heads for all dissolved oxygen sensors, except StirrOx™G, DurOx™325
  • For use with DO sensor
  • Exchange membrane head type
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sensore DO
Tipo Testa membrana a scambio