Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Data Logging Thermohygrometers with Calibration
Codice prodotto. 16631323 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Memoria dati:
525,600 readings
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Memoria dati Dimensione della confezione
16631323 525,600 readings Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16631323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    249.75€ / pezzi 1
    Risparmia 65.25€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Perfect for monitoring conditions in storerooms, labs, and environmental chambers.
  • Includes NIST-Traceable certificate from our A2LA accredited (1750.01) calibration laboratory
  • Store up to 30 unique alarm events
  • Smart-Alarm™ with visual/audible alarm continues to alert even if conditions return to normal range
Specifica
Tipo Thermohygrometer with Barometer and Calibration
Memoria dati 525,600 readings
Calibrazione NIST
Canali 1
Precisione (umidità relativa) ±3% RH between 5 to 75%, otherwise ±5% RH
Precisione (Temperatura) ±0.4°C
Intervallo di umidità 0 to 95%, non-condensing
Risoluzione (umidità relativa) 0.1% RH
Risoluzione temperatura 0.1°C
Temperature Range (Metric) 0°C to 65°C