Learn More
Thermo Scientific Chemicals Exendin (9-39)
Codice prodotto. 15487369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
1 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15487369 1 mg 1mg
15477369 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487369 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J66126.M^
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Añadir a la cesta
Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For cellular and molecular biology applications
Exendin-3 (9-39) is a potent and selective GLP-1 receptor antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Metodo di purificazione HPLC
Content And Storage -30°C to -10°C
Formato Solid
Da utilizzare con (applicazione) Soluble in water at 1mg/ml
Peso molecolare 3369.75
Product Type Exendin (9-39)
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.