Learn More
asecos™ Exhaust Air Unit
Codice prodotto. 13463877 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tall cabinets
Under bench cabinets
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
13463877 Tall cabinets Pezzo
15957826 Under bench cabinets Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13463877 Fornitore asecos™ N. del fornitore 17177
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Extraction module for wall mounting, tall cabinets, or under bench cabinets with exhaust air monitoring
  • Extraction units/modules for installation on the cabinet or wall mounting – ready to plug-in, easy and quick installation
  • Safe capturing of escaping vapours and gases at the point where they are released or produced
  • Very low noise, ideal for direct installation at the workplace
  • With connection cable and power cord
  • Connecting fitting DN 75
  • ATEX compliant: C' II 3/-G Ex c llC T4
  • With extraction air monitoring
    • Integrated pressure leak detector
    • The green LED turns off in case of failure and the red LED lights up
Specifica
Certificazione/Conformità CE compliant
Profondità (sistema metrico) esterno 400 mm
Descrizione For wall mounting or tall cabinets, with exhaust air monitoring, CE compliant: C ` II 3/- G Ex c IIC T4, explosion-proof, extraction from: EX-Zone 2 / installation: outside any EX-ZONE
Dimensioni (P x L x A) 400 x 200 x 200 mm
Da utilizzare con (applicazione) Extraction module for wall mounting – ready to plug-in, easy and quick installation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tall cabinets
Altezza (sistema metrico) esterno 200 mm
Include Installation bracket, flexible hose, hose clips and installation material
Modello HF.EA.15575.
Rivestimento superficiale Powder-coated plain
Peso (sistema metrico) 12 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 200 mm
Materiale Steel
Product Type Exhaust air unit