Learn More
SCAT Filtro aria di scarico, V2.0
Filtri di scarico progettati per garantire la sicurezza e la pulizia del vostro ambiente di lavoro assorbendo i vapori di solventi, le particelle di polvere e lo sporco.
Marca:  SCAT 307986
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.42600kg
Codice prodotto. 17099693
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
See file existing content
Il filtro di scarico SCAT V2.0 può essere installato su tutti i sistemi di scarico SCAT. Pulisce i vapori di solventi dall'aria di scarico ed è disponibile in diverse dimensioni. Con una superficie specifica di 1200 m²/g, il granulato multicomponente è il mezzo filtrante ottimale per quasi tutti i vapori di solventi. Si basa sul carbone attivo e contiene dei componenti aggiuntivi che impediscono l'incollaggio o la formazione di grumi e quindi impediscono la limitazione delle prestazioni del filtro. Qui viene catturato il 99% delle sostanze volatili. Questo vale per tutti i vapori di solventi organici comuni come alcoli, aldeidi, ammine, idrocarburi, idrocarburi clorurati e aromatici.
  • La membrana del filtro in PE stabilizza il carbone attivo e fornisce un'adeguata permeabilità all'aria
  • Il prefiltro protegge il carbone attivo e fornisce condizioni di flusso ottimali per i vapori di solvente
  • Il filtro di scarico con guarnizione in FKM mantiene il filtro ben fissato e impedisce la fuoriuscita dei vapori di solvente
  • Disponibile in una versione con un'etichetta da compilare a mano la data di scadenza, o con un indicatore su cui bisogna premere il pulsante per attivare il conto alla rovescia della durata di vita
  • L'involucro esterno è realizzato in HDPE - questo impedisce il degassamento non filtrato delle sostanze organiche volatili, il 99% dei gas nocivi che evaporano vengono assorbiti in modo sicuro e pulito
  • Con una superficie specifica di 1.200 m²/g, il granulato multicomponente è il mezzo filtrante ottimale per quasi tutti i vapori di solventi
  • Il filtro di scarico piccolo (S) ha una superficie filtrante attiva di 28.800 m², il filtro medio (M) di 57.600 m² e il filtro grande (L) una superficie attiva di 120.000 m²
  • Il filtro di scarico SCAT V2.0 con indicatore di cambio può essere attivato premendo il pulsante. L'indicatore di sostituzione mostra chiaramente la durata di vita residua ed è facile da osservare. Il carbone attivo è un carbone attivo attivato a vapore, di forma cilindrica, con un'eccellente durezza e resistenza all'abrasione meccanica. Offre una particolare struttura dei pori e può essere rigenerato con vapore o gas caldo. Il carbone attivo viene utilizzato per il recupero di solventi e la separazione di sostanze chimiche organiche nel processo di purificazione dell'aria di scarico. I filtri di scarico SCAT V2.0 sono meglio utilizzati in combinazione con SCAT SafetyWasteCaps, V2.0.
    Specifica
    Specifica
    Filtro di scarico
    L (12 mesi di vita utile)
    1 filtro, taglia L, indicatore di cambio
    Sistemi HPLC
    GL 14
    PP
    SCAT Safety Waste Caps e Universal Waste Hub JAN