Learn More
Labconco™ Exhaust Transition Adapters for XPert™and Protector™XVS
Codice prodotto. 17894444 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Upper Connection, 5 in. Hose
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
17894444 Upper Connection, 5 in. Hose Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17894444 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 3912400
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Exhaust duct transition adapters for ductwork on Labconco Enclosures.
Upper Exhaust Transition Adapter made of one-piece molded polyethylene. Connects 2 in. x 10 in. rectangular to 5 in. diameter round for connection to 5 in. ID hose (included with FilterMate Portable Exhauster). For use with Labconco XPert Enclosures, Protector XVS Ventilation Stations, Protector Demonstration Hoods, and Protector Work Stations.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 24, 36, 48 in. XPert™ and Protector™ XVS Work Station
Altezza (sistema imperiale) 10 in.
Peso (sistema imperiale) 5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.3 Kg
Product Type Upper Connection, 5 in. Hose
Diametro (sistema imperiale) 5 in.
Materiale Epoxy-coated Steel
Da utilizzare con (applicazione) Provide connection between the XPert™ Enclosures and Ductwork