Learn More
exo-Granisetron, TRC
Codice prodotto. 30009008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009008 10 mg 10mg
30004323 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009008 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG78001010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1364914-39-5
Formula molecolare C18H24N4O
Molecular Weight (g/mol) 312.41
Sinonimo exo-N-(9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide;
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
Specifica
Materiale o nome chimico exo-Granisetron (Granisetron Impurity F)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12?,13-,14+
Percent Purity >95%