Learn More
Thermo Scientific™ Esonucleasi I (Exo I)
Codice prodotto. 10548930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20,000U
4,000U
Dimensione della confezione:
20000 unità
4000 unità
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10548930 4,000U 4000 unità
10354530 20,000U 20000 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10548930 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore EN0581
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Degrade single-stranded DNA in a 3'→5' direction with Exonuclease I (ExoI), leaving 5'-terminal dinucleotides intact.
Exonuclease I (ExoI) degrades single-stranded DNA in a 3'≥5' direction. It releases deoxyribonucleoside 5'-monophosphates in a stepwise manner and leaves 5'-terminal dinucleotides intact.
It does not cleave DNA strands with terminal 3'-OH groups blocked by phosphoryl or acetyl groups.
Highlights
  • Active in PCR buffers
Applications
  • Primer removal from PCR mixtures:
    • prior to PCR product sequencing
    • li>for one-tube "megaprimer" PCR mutagenesis
  • Removal of single-stranded DNA containing a 3'-hydroxyl terminus from nucleic acid mixtures
  • Assay for the presence of single-stranded DNA with a 3'-hydroxyl terminus
Note
The enzyme is not suitable for removing 3'-overhangs of dsDNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 20 U/μL
Enzyme Exonuclease
Quantità 4,000U
Product Type Exonuclease I
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Exonuclease I
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide